missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Imazethapyr, TRC

Artikelnummer. 30179995
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179995 25 g
30179869 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30179995 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI26862525G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 81335-77-5
Molekylær formel C15 H19 N3 O3
Molekylvægt (g/mol) 289.33
Synonym 2-[4,5-Dihydro-4-methyl-4-(1-methylethyl)-5-oxo-1H-imidazol-2-yl]-5-ethyl-3-pyridinecarboxylic acid, (±)-5-Ethyl-2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)nicotinic acid, (±)-Imazethapyr, 5-Ethyl-2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl) nicotinic acid, AC 263499, CL 263499, Fabian, Imazethapyr, Pivot, Pursuit, Pursuit 10
IUPAC navn 5-ethyl-2-(4-methyl-5-oxo-4-propan-2-yl-1H-imidazol-2-yl)pyridine-3-carboxylic acid
SMIL CCc1cnc(C2=NC(C)(C(C)C)C(=O)N2)c(c1)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Imazethapyr
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C15H19N3O3/c1-5-9-6-10(13(19)20)11(16-7-9)12-17-14(21)15(4,18-12)8(2)3/h6-8H,5H2,1-4H3,(H,19,20)(H,17,18,21)
Formel vægt 289.1426
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.