Få mere at vide
Imazethapyr-1-hydroxyethyl 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312820
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30312820 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30312820 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14283510AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imazethapyr-1-hydroxyethyl
CAS 134887-87-9
Analyt- eller komponentnavne Imazethapyr-1-hydroxyethyl
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C15 H19 N3 O4
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 3-Pyridinecarboxylic acid, 2-[4,5-dihydro-4-methyl-4-(1-methylethyl)-5-oxo-1H-imidazol-2-yl]-5-(1-hydroxyethyl)-, 2-[4,5-Dihydro-4-methyl-4-(1-methylethyl)-5-oxo-1H-imidazol-2-yl]-5-(1-hydroxyethyl)-3-pyridinecarboxylic acid, AC 288511, CL 288511
InChI formel InChI=1S/C15H19N3O4/c1-7(2)15(4)14(22)17-12(18-15)11-10(13(20)21)5-9(6-16-11)8(3)19/h5-8,19H,1-4H3,(H,20,21)(H,17,18,22)
SMIL CC(O)c1cnc(C2=NC(C)(C(C)C)C(=O)N2)c(c1)C(=O)O
IUPAC navn 5-(1-hydroxyethyl)-2-(4-methyl-5-oxo-4-propan-2-yl-1H-imidazol-2-yl)pyridine-3-carboxylic acid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 305.33
Mængde 1 ml
Formel vægt 305.1376 g/mol