Få mere at vide
Imazethapyr-1-hydroxyethyl 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Imazethapyr-1-hydroxyethyl |
| CAS | 134887-87-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Imazethapyr-1-hydroxyethyl |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C15 H19 N3 O4 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 3-Pyridinecarboxylic acid, 2-[4,5-dihydro-4-methyl-4-(1-methylethyl)-5-oxo-1H-imidazol-2-yl]-5-(1-hydroxyethyl)-, 2-[4,5-Dihydro-4-methyl-4-(1-methylethyl)-5-oxo-1H-imidazol-2-yl]-5-(1-hydroxyethyl)-3-pyridinecarboxylic acid, AC 288511, CL 288511 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19N3O4/c1-7(2)15(4)14(22)17-12(18-15)11-10(13(20)21)5-9(6-16-11)8(3)19/h5-8,19H,1-4H3,(H,20,21)(H,17,18,22) |
| SMIL | CC(O)c1cnc(C2=NC(C)(C(C)C)C(=O)N2)c(c1)C(=O)O |
| Vis mere |