Få mere at vide
Imazapic, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Imazapic |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17N3O3/c1-7(2)14(4)13(20)16-11(17-14)10-9(12(18)19)5-8(3)6-15-10/h5-7H,1-4H3,(H,18,19)(H,16,17,20) |
| Formel vægt | 275.127 |