Få mere at vide
Imazamox Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Imazamox-methyl |
| CAS | 114526-46-4 |
| Molekylær formel | C16 H21 N3 O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3-Pyridinecarboxylic acid, 2-[4,5-dihydro-4-methyl-4-(1-methylethyl)-5-oxo-1H-imidazol-2-yl]-5-(methoxymethyl)-, methyl ester, Methyl 2-[4,5-dihydro-4-methyl-4-(1-methylethyl)-5-oxo-1H-imidazol-2-yl]-5-(methoxymethyl)-3-pyridinecarboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21N3O4/c1-9(2)16(3)15(21)18-13(19-16)12-11(14(20)23-5)6-10(7-17-12)8-22-4/h6-7,9H,8H2,1-5H3,(H,18,19,21) |
| SMIL | COCc1cnc(C2=NC(C)(C(C)C)C(=O)N2)c(c1)C(=O)OC |
| IUPAC navn | methyl 5-(methoxymethyl)-2-(4-methyl-5-oxo-4-propan-2-yl-1H-imidazol-2-yl)pyridine-3-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 319.36 |
| Formel vægt | 319.1532 |