missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Imazamethabenz-methyl, TRC

Artikelnummer. 30137033
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137033 25 mg
17980585 5 mg
17961695 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137033 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI26863025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 81405-85-8
Molekylær formel C16 H20 N2 O3
Molekylvægt (g/mol) 288.34
Synonym Benzoic acid, 2-[4,5-dihydro-4-methyl-4-(1-methylethyl)-5-oxo-1H-imidazol-2-yl]-4(or 5)-methyl-, methyl ester (9CI, ACI), AC 222293, Assert, Assert 300, Dagger, Dagger G, Imazamethabenz methyl ester, Imazamethabenz-methyl
IUPAC navn methyl 4-methyl-2-(4-methyl-5-oxo-4-propan-2-yl-1H-imidazol-2-yl)benzoate;methyl 5-methyl-2-(4-methyl-5-oxo-4-propan-2-yl-1H-imidazol-2-yl)benzoate
SMIL COC(=O)c1ccc(C)cc1C2=NC(C)(C(C)C)C(=O)N2.COC(=O)c3cc(C)ccc3C4=NC(C)(C(C)C)C(=O)N4

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Imazamethabenz-methyl
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/2C16H20N2O3/c1-9(2)16(4)15(20)17-13(18-16)12-8-10(3)6-7-11(12)14(19)21-5;1-9(2)16(4)15(20)17-13(18-16)11-7-6-10(3)8-12(11)14(19)21-5/h2*6-9H,1-5H3,(H,17,18,20)
Formel vægt 576.2948
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.