Få mere at vide
Imazamethabenz-methyl 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Imazamethabenz-methyl |
| CAS | 81405-85-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Imazamethabenz-methyl |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H20 N2 O3 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Benzoic acid, 2-[4,5-dihydro-4-methyl-4-(1-methylethyl)-5-oxo-1H-imidazol-2-yl]-4(or 5)-methyl-, methyl ester (9CI, ACI), AC 222293, Assert, Assert 300, Dagger, Dagger G, Imazamethabenz methyl ester, Imazamethabenz-methyl |
| InChI formel | InChI=1S/2C16H20N2O3/c1-9(2)16(4)15(20)17-13(18-16)12-8-10(3)6-7-11(12)14(19)21-5;1-9(2)16(4)15(20)17-13(18-16)11-7-6-10(3)8-12(11)14(19)21-5/h2*6-9H,1-5H3,(H,17,18,20) |
| Løsningstype | Single Solution |
| Vis mere |