missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Imazalil Sulfate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Imazalil sulfate |
| CAS | 58594-72-2 |
| Molekylær formel | C14 H14 Cl2 N2 O . H2 O4 S |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | Imazalil Sulfate, 1H-Imidazole, 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(2-propenyloxy)ethyl]-, sulfate (1:1) (9CI), Chloramizol sulfate, Imazalil sulfate, Microban Additive IF 4, R 27180, 1H-Imidazole, 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(2-propen-1-yloxy)ethyl]-, sulfate (1:1), Enilconazole Sulfate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14Cl2N2O.H2O4S/c1-2-7-19-14(9-18-6-5-17-10-18)12-4-3-11(15)8-13(12)16;1-5(2,3)4/h2-6,8,10,14H,1,7,9H2;(H2,1,2,3,4) |
| SMIL | OS(=O)(=O)O.Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCC=C)c(Cl)c1 |
| IUPAC navn | 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-prop-2-enoxyethyl]imidazole;sulfuric acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 395.26 |
| Formel vægt | 394.0157 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?