Få mere at vide
Imazalil, MedChemExpress
Artikelnummer. 16428636
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16428636 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 16428636 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1134
MedChemExpress Imazalil (Enilconazole) is a fungicide, widely used in agriculture, particularly in the growing of citrus fruits, also used in veterinary medicine as a topical antimycotic.
Imazalil (Enilconazole) is a fungicide, widely used in agriculture, particularly in the growing of citrus fruits, also used in veterinary medicine as a topical antimycotic.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imazalil
Fysisk form Solid
CAS 35554-44-0
Farve Light Yellow
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H14Cl2N2O
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Enilconazole
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (336.50 mM) ∣H2O : 20 mg/mL (67.30 mM; Need ultrasonic)
SMIL C=CCOC(C1=CC=C(Cl)C=C1Cl)CN2C=CN=C2
Molekylvægt (g/mol) 297.18
Formel vægt 297.18
Procent renhed 99.2%