Få mere at vide
Imatinib (Piperazine)-4-oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Imatinib (Piperidine)-N-oxide |
| CAS | 571186-91-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C29 H31 N7 O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Benzamide, 4-[(4-methyl-4-oxido-1-piperazinyl)methyl]-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-, 4-[(4-Methyl-4-oxido-1-piperazinyl)methyl]-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]benzamide, CGP 71422, Imatinib (piperidine)-N-oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C29H31N7O2/c1-21-5-10-25(18-27(21)34-29-31-13-11-26(33-29)24-4-3-12-30-19-24)32-28(37)23-8-6-22(7-9-23)20-35-14-16-36(2,38)17-15-35/h3-13,18-19H,14-17,20H2,1-2H3,(H,32,37)(H,31,33,34) |
| SMIL | Cc1ccc(NC(=O)c2ccc(CN3CC[N+](C)([O-])CC3)cc2)cc1Nc4nccc(n4)c5cccnc5 |
| IUPAC navn | 4-[(4-methyl-4-oxidopiperazin-4-ium-1-yl)methyl]-N-[4-methyl-3-[(4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-yl)amino]phenyl]benzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 509.6 |
| Vis mere |