Få mere at vide
Imatinib Mesylate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481936
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
200 mg
500 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
500mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16481936 500 mg 500mg
16431336 200 mg -
16430608 5 g -
16411959 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16481936 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY50946
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress Imatinib Mesylate (STI571 Mesylate) is a tyrosine kinases inhibitor that inhibits c-Kit, Bcr-Abl, and PDGFR (IC50=100 nM) tyrosine kinases.
Imatinib Mesylate (STI571 Mesylate) is a tyrosine kinases inhibitor that inhibits c-Kit, Bcr-Abl, and PDGFR (IC50=100 nM) tyrosine kinases.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imatinib Mesylate
CAS 220127-57-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C30H35N7O4S
Mængde 500 mg
Synonym STI571 MesylateCGP-57148B Mesylate
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (211.97 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (84.79 mM)
SMIL O=S(O)(C)=O.O=C(NC1=CC=C(C(NC2=NC=CC(C3=CC=CN=C3)=N2)=C1)C)C4=CC=C(CN5CCN(CC5)C)C=C4
Molekylvægt (g/mol) 589.71
Formel vægt 589.71
Procent renhed 99.43%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease