Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Imatinibmesylat, 98%
Artikelnummer. 15658715 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15658715 5 g 5g
15648715 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15658715 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 461080050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5585.00 DKK
    4726.65 DKK / 5g
    Spare 858.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 220127-57-1 | C30H35N7O4S | 589,72 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 220127-57-1
Molekylær formel C30H35N7O4S
Molekylvægt (g/mol) 589.72
MDL nummer MFCD04307699
InChI nøgle YLMAHDNUQAMNNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym imatinib mesylate, gleevec, glivec, imatinib mesilate, imatinib methanesulfonate, imatinib mesylate sti571, imatinib monomesylate, unii-8a1o1m485b, imatinib, methanesulfonate salt
PubChem CID 123596
ChEBI CHEBI:31690
IUPAC navn methansulfonsyre; 4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]-N-[4-methyl-3-[(4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-yl)amino]phenyl]benzamid
SMIL CS(O)(=O)=O.CN1CCN(CC2=CC=C(C=C2)C(=O)NC2=CC=C(C)C(NC3=NC=CC(=N3)C3=CC=CN=C3)=C2)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imatinib mesylate
Smeltepunkt 209,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
Formel vægt 589.71
Procent renhed 98%