Få mere at vide
Imatinib EP Urenhed F, Mikromol™
Artikelnummer. 30049609
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30049609 25 mg
17973506 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30049609 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3566.060025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Imatinib EP urenhed F
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(5-Amino-2-methylphenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine
CAS 152460-10-1
Analyt- eller komponentnavne N-(5-Amino-2-methylphenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C16 H15 N5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-Methyl-N3-[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]benzene-1,3-diamine, 4-Methyl-3-[4-(3-pyridyl)pyrimidin-2-ylamino]aniline, 4-Methyl-N3-[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]-1,3-benzenediamine, Imatinib Mesilate Imp. F (EP), N-(5-Amino-2-methylphenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine, 4-Methyl-N3-[4-(3-pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]benzene-1,3-diamine, Imatinib Imp F (EP), 4-Methyl-N3-[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]benzene-1,3-diamine, Imatinib Mesilate Impurity F, Imatinib Impurity F
InChI formel InChI=1S/C16H15N5/c1-11-4-5-13(17)9-15(11)21-16-19-8-6-14(20-16)12-3-2-7-18-10-12/h2-10H,17H2,1H3,(H,19,20,21)
SMIL Cc1ccc(N)cc1Nc2nccc(n2)c3cccnc3
IUPAC navn 4-methyl-3-N-(4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-yl)benzen-1,3-diamin
Molekylvægt (g/mol) 277.32
Mængde 25 mg
Formel vægt 277,1327 g/mol