Få mere at vide
Thermo Scientific™ IMAGEN™ Herpes Simplex Virus (HSV) Kit ved hjælp af Direct Immunofluorescence Assay
Artikelnummer. 13275779
Skift visning
Mængde:
50 prøver
Pakningsstørrelse:
50 tests
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13275779 50 prøver 50 tests
1 options
Artikelnummer. 13275779 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. K6106112
 Begrænset vare
På lager
Udfør hurtig påvisning og identifikation af HSV1 og HSV2 i cellekulturer med dette direkte immunfluorescensassay.
De IMAGEN™ Herpes Simplex Virus typebestemmelsestest er en kvalitativ direkte immunfluorescenstest til påvisning og typebestemmelse af HSV 1 og HSV 2 i cellekulturer.
HSV er en almindelig og universel infektion hos mennesker, forbundet med en lang række kliniske sygdomme hos både immunkompetente og immunkompromitterede individer. Både HSV 1 og 2 er ofte impliceret i lokaliserede vesikulære infektioner i huden, bindehinden og slimhinderne i munden eller kønsorganerne 1, 2,3 .
Bruge IMAGEN Herpes Simplex Virus (HSV) Kit som en hurtig, følsom og specifik metode til påvisning og differentiering af HSV1- og HSV2-isolater i cellekulturmonolag.
  • Hurtige resultater - inden for lidt over 30 minutter efter modtagelse af testprøve eller kultur
  • Enkle reagenser, der er klar til brug plus det hele IMAGEN assays følger den samme grundlæggende metode
  • Fremragende sensitivitet og specificitet - højkvalitets, velkarakteriserede antistoffer, der anvendes i analysen, giver fremragende sensitivitet og specificitet.
  • Letlæselige resultater
  • Lang holdbarhed - typisk 24 måneder.
Herpes simplex-virus er et DNA-virus indeholdende et icosahedral nukleokapsid omgivet af en lipidholdig kappe. Humant HSV er klassificeret inden for familien Herpesviridae og er medlem af underfamilien Alphaherpesvirinae. Slægten Simplexvirus omfatter to typer arter af humant herpes simplex-virus, HSV 1 og HSV 2 4 .
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Oversigt IMAGEN Herpes Simplex Virus (HSV) Kit
Detekterbare analytter HSV-glykoproteiner (HSV-1/2)
Inkluderer 2 x 2 positiv kontrolobjektglas, monteringsvæske, HSV type 1 reagens, HSV type 2 reagens, brugsanvisning
Mængde 50 prøver