Få mere at vide
Thermo Scientific™ IMAGEN™ Respiratory Syncytial Virus Kit (RSV ) under anvendelse af Direct Immunofluorescence Assay
Artikelnummer. 13235779
Skift visning
Mængde:
50 prøver
Pakningsstørrelse:
50 tests
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13235779 50 prøver 50 tests
1 options
Artikelnummer. 13235779 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. K6102112
 Begrænset vare
På lager
Udfør hurtig detektion af respiratorisk syncytisk virus (RSV ) i kliniske prøver med dette direkte immunflurescensassay.
Opdag hurtigt respiratorisk syncytialvirus (RSV ) i kliniske prøver med Thermo Scientific™ IMAGEN™ Respiratory Syncytial Virus Kit. Denne direkte immunfluorescensanalyse anvender tre monoklonale antistoffer for at påvise specifikke strukturelle proteiner udtrykt i alle stammer af humant respiratorisk syncytialvirus
RSV er hovedårsagen til sygdomme i de nedre luftveje hos spædbørn og småbørn, der hvert år forårsager sæsonbestemte epidemier af luftvejssygdomme 1, 2 .
Bruge IMAGEN Respiratory Syncytial Virus Kit som en hurtig, følsom og specifik metode til direkte påvisning af RSV i kliniske prøver såsom nasopharyngeale aspirater.
  • Hurtige resultater - inden for lidt over 30 minutter efter modtagelse af testprøve eller kultur
  • Enkle reagenser, der er klar til brug plus det hele IMAGEN assays følger den samme grundlæggende metode
  • Fremragende følsomhed og specificitet - højkvalitets, velkarakteriserede antistoffer, der anvendes i analysen, giver fremragende sensitivitet og specificitet
  • Letlæselige resultater
  • Lang holdbarhed - typisk 24 måneder
RSV er et kappeformet, sfærisk RNA-virus af familien paramyxoviridae og er klassificeret i slægten Pneumovirus. Denne slægt har fire medlemmer: human RSV , kvæg RSV , pneumonivirus hos mus og kalkun rhinotracheitis virus 3, 4 . RSV spredes af virusfyldte dråber af luftvejssekret fra inficerede individer. Infektion kan vise sig som en række forskellige symptomer, lige fra rhinitis til lungebetændelse, som er påvirket af faktorer som alder, køn og socioøkonomisk baggrund hos inficerede individer. 5
Laboratoriediagnosen af RSV spiller en vigtig rolle i patienthåndtering og hjælper med at kontrollere udbrud 6, 7, 8, 9, 10 . Metoder, der almindeligvis anvendes til laboratoriediagnose af RSV infektion omfatter direkte påvisning af virus eller virale proteiner i kliniske prøver såsom nasopharyngeale aspirater og isolering af levedygtige virus i cellekulturmonolag podet med respiratorisk sekret 11, 12
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific™ mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Oversigt IMAGE Respiratory Syncytial Virus (RSV ) Kit
Detekterbare analytter Respiratorisk syncytial virus-antigen
Prøvetype Nasopharyngeal
Type Reagens
Inkluderer 2 x positiv kontrolslæde, monteringsvæske, RSV testreagens, brugsanvisning
Mængde 50 prøver