Få mere at vide
Thermo Scientific™ IMAGEN™ Herpes Simplex Virus positiv kontrolglas
Artikelnummer. 13275319
Skift visning
Mængde:
1 Slide
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13275319 1 Slide Hver
1 options
Artikelnummer. 13275319 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. S6110302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1005.00 DKK
    805.50 DKK / Pakke med 1
    Spare 199.50 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Valider dine testprocedurer med Thermo Scientific™ IMAGEN™ Herpes Simplex Virus positiv kontrolglas
Valider dine testprocedurer med Thermo Scientific™ IMAGEN™ Herpes Simplex Virus positiv kontrolglas. Et teflon-coatet mikroskopobjektglas med to separate brøndområder med en diameter på 6 mm indeholdende acetonefikserede humane fibroblastceller inficeret med enten herpes simplex virus type 1 (HSV 1) eller herpes simplex virus type 2 (HSV 2).
Forseglet i foliepose fyldt med nitrogen.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific™ mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt IMAGEN Herpes Simplex Virus positiv kontrolglas
Mængde 1 Slide