Få mere at vide
Invitrogen™ Image-iT™ TMRM-reagens (mitokondriel membranpotentialeindikator)
Artikelnummer. 15656139
Skift visning
Mængde:
5 x 100μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15656139 5 x 100μ L Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 15656139 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. I34361
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Sunde mitokondrielle membraner opretholder en forskel i elektrisk potentiale mellem det indre og ydre af organellen, kaldet et membranpotentiale.
Tetramethylrhodamin, methylester (TMRM) er et cellegennemtrængende farvestof, der akkumuleres i aktive mitokondrier med intakte membranpotentialer. Hvis cellerne er sunde og har fungerende mitokondrier, vil signalet være lyst. Ved tab af mitokondriemembranpotentialet vil TMRM-akkumulering ophøre, og signalet dæmpes eller forsvinde. TMRM-signal kan detekteres med fluorescensmikroskopi, flowcytometri, cellesortering, high-throughput screening og højt indholdsanalyse.
• Til levende-celle dynamisk undersøgelse af mitokondrielt membranpotentiale (ikke fikserbar)
• Detekterbar med RFP/TRITC filtersæt (absorbanstop: 548 nm, emissionsspids: 574 nm)
• multiplekserbar med grønne, dybrøde, violette og blå emissionsfarvestoffer, såsom GFP, DAPI, Hoechst , HCS LipidTOX , og LysoTracker Dyb rød
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Orange
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren -5°C til -30°C og beskyttes mod lys.
Produkttype Reagens
Produktlinje Molecular Probes
Mængde 5 x 100μ L
Forsendelsestilstand Våd is