Få mere at vide
Invitrogen™ Image-iT™ Plantevæv hårdt-sæt monteringsmiddel
Artikelnummer. p-7181334
Volumen:
30 ml
100 ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16329583
Brand: Invitrogen™ V11331
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Image-iT Plantevævs-hard-set monteringsmiddel bruges til billeddannelse, opbevaring og arkivering af plantevæv, der er optisk renset med Image-iT Plantevævsrensningsreagens.
Disse reagenser er kompatible med både fluorescensbaserede og kolorimetriske applikationer. Image-iT Plantevævsmonteringsmiddel er baseret på Visikol™ Mount, som har en historie med brug i fluorescerende og kolorimetriske undersøgelser med planter.
• Rydder og monterer plantevæv til billeddannelse af hele prøven
• Hårdt fastgjort monteringsmiddel med brydningsindeks på 1.415
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 30 ml
Indhold og opbevaring Opbevares ved 15 °C til 25 °C. Må ikke fryses.
Når det opbevares som anvist, er produktet stabilt i (mindst 6 måneder efter modtagelsen.
)
Produktlinje Image-iT
Produkttype Mountant
Mængde 30 mL
Arter Plante