Få mere at vide
Invitrogen™ Image-iT™ LIVE Red and Green Caspase Apoptosis Detection Kits til mikroskopi
Beskrivelse
Detekter og evaluer caspaseaktivering, membranpermeabilitet og cellecyklus ved hjælp af Image-iT LIVE røde og grønne poly- og caspase-3 og -7 apoptosedetektionskit til mikroskopi, inklusive fluorescensmikroskopi og screening med højt indhold (HCS). De Image-iT LIVE røde og grønne caspase-detektionskit bruger fluorescerende inhibitor af caspaser (FLICA ) metodologi til at detektere og rapportere caspaseaktivitet, et mål for celleapoptose. Specifikt Image-iT LIVE røde og grønne caspase-detektionskit indeholder substraterne SR-VAD-FMK og SR-DEVD-FMK (til rød fluorescens), eller FAM-VAD-FMK og FAM-DEVD-FMK (grøn fluorescens), til henholdsvis polycaspaser og caspase-3/7-detektion. De omfatter også Hoechst 33342 og propidiumiodidfarvninger, hvilket muliggør samtidig evaluering af membranpermeabilitet og cellecyklus ved mikroskopi og HCS.
De FLICA reagens menes at interagere med det enzymatiske reaktive center af en aktiveret caspase via genkendelsessekvensen og derefter at binde kovalent gennem FMK-delen. De FLICA inhibitor er cellegennemtrængende og ikke-cytotoksisk. Ubundet FLICA molekyler diffunderer ud af cellen og vaskes væk; det resterende røde eller grønne fluorescerende signal er et direkte mål for mængden af aktiv caspase til stede på det tidspunkt, hvor inhibitoren blev tilsat. De omtrentlige excitations- og emissionstoppe for FLICA propidiumiodid og Hoechst 33342 reagenser er 488⁄ nm/530 nm, 535⁄ nm/6617 nm og 350 nm/⁄ 461 nm, hhv. Detektionsreagenserne inkluderet i Image-iT LIVE Red Poly Caspases, Red Caspase-3/7, Green Poly Caspases og Green Caspase-3/7 Detection kits er henholdsvis SR-VAD-FMK, SR-DEVD-FMK, FAM-VAD-FMK og FAM-DEVD-FMK.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Image-iT LIVE Red Poly Caspases Detection Kit |
| Mængde | 1 sæt |
| Format | Glide |
| Produkttype | Caspase Assay Kit |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i køleskab (2 –8 °C) og beskyttes mod lys. |
| Excitation/Emission | SR-VAD-FMK: 550/595 SYTOX Grøn: 504/523 Hoechst 33342: 350/461 |
| Antal reaktioner | 25 tests (mærkningsvolumener på 300 μL) |
| Farve | Rød, grøn, blå |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Produktlinje | Image-iT |
| Vis mere |