Få mere at vide
Invitrogen™ Image-iT™ LIVE Red and Green Caspase Apoptosis Detection Kits til mikroskopi
Artikelnummer. 10013272
Farve:
Grøn, rød, blå
Rød, grøn, blå
Enzym:
Caspase 3/7
Poly Caspases
Etiket eller farvestof:
FAM-DEVD-FMK, propidiumiodid (PI), Hoechst 33342
FAM-VAD-FMK, propidiumiodid (PI), Hoechst 33342
SR-DEVD-FMK, SYTOX Grøn, Hoechst 33342
SR-VAD-FMK, SYTOX Grøn, Hoechst 33342
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 10013272
Brand: Invitrogen™ I35104
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Påvis apoptose via mikroskopi, herunder fluorescensmikroskopi og HCS, med Image-iT LIVE Red and Green Caspase Apoptosis Detection Kits, der rapporterer poly- og caspase-3/7-aktiviteter.
Detekter og evaluer caspaseaktivering, membranpermeabilitet og cellecyklus ved hjælp af Image-iT LIVE røde og grønne poly- og caspase-3 og -7 apoptosedetektionskit til mikroskopi, inklusive fluorescensmikroskopi og screening med højt indhold (HCS). De Image-iT LIVE røde og grønne caspase-detektionskit bruger fluorescerende inhibitor af caspaser (FLICA ) metodologi til at detektere og rapportere caspaseaktivitet, et mål for celleapoptose. Specifikt Image-iT LIVE røde og grønne caspase-detektionskit indeholder substraterne SR-VAD-FMK og SR-DEVD-FMK (til rød fluorescens), eller FAM-VAD-FMK og FAM-DEVD-FMK (grøn fluorescens), til henholdsvis polycaspaser og caspase-3/7-detektion. De omfatter også Hoechst 33342 og propidiumiodidfarvninger, hvilket muliggør samtidig evaluering af membranpermeabilitet og cellecyklus ved mikroskopi og HCS.
De Image-iT LIVE røde og grønne caspase-detektionssæt til mikroskopi anvender en ny tilgang til at detektere aktive caspaser: begge analysesæt drager fordel af en fluorescerende hæmmer af caspaser (FLICA ) metode, som er et affinitetsmærke. Dette reagens forbinder en fluormethylketon (FMK) del, som kan reagere kovalent med et cystein, med en caspase-specifik aminosyresekvens. Forskellige aminosyregenkendelsessekvenser bruges til at detektere forskellige caspaser: valin-alanin-asparaginsyre (VAD) til poly-caspaser (herunder caspase-1, -3, -4, -5, -6, -7, -8 og -9), og asparaginsyre-glutaminsyre-valin-asparaginsyre (DEVD) til caspase 3/7. En sulforhodamin (SR ) gruppe eller carboxyfluorescein (FAM ) gruppe er tilknyttet som reporter.
De FLICA reagens menes at interagere med det enzymatiske reaktive center af en aktiveret caspase via genkendelsessekvensen og derefter at binde kovalent gennem FMK-delen. De FLICA inhibitor er cellegennemtrængende og ikke-cytotoksisk. Ubundet FLICA molekyler diffunderer ud af cellen og vaskes væk; det resterende røde eller grønne fluorescerende signal er et direkte mål for mængden af aktiv caspase til stede på det tidspunkt, hvor inhibitoren blev tilsat. De omtrentlige excitations- og emissionstoppe for FLICA propidiumiodid og Hoechst 33342 reagenser er 488⁄ nm/530 nm, 535⁄ nm/6617 nm og 350 nm/⁄ 461 nm, hhv. Detektionsreagenserne inkluderet i Image-iT LIVE Red Poly Caspases, Red Caspase-3/7, Green Poly Caspases og Green Caspase-3/7 Detection kits er henholdsvis SR-VAD-FMK, SR-DEVD-FMK, FAM-VAD-FMK og FAM-DEVD-FMK.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Image-iT LIVE Green Poly Caspases Detection Kit
Mængde 1 sæt
Format Glide
Produkttype Caspase Assay Kit
Excitation/Emission FAM-VAD-FMK: 488/530 propidiumiodid (PI): 535
/617
Hoechst 33342: 350/461
Antal reaktioner 25 tests (mærkningsvolumener på 300 μL)
Farve Grøn, rød, blå
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje Image-iT
Detektionsmetode Fluorescens
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop
Etiket eller farvestof FAM-VAD-FMK, propidiumiodid (PI), Hoechst 33342
Etikettype Andre etiketter eller farvestoffer
Opbevaringskrav Opbevares i køleskab (2 –8 °C) og beskyttes mod lys.
Enzym Poly Caspases