Få mere at vide
Invitrogen™ Image-iT™ Grønt hypoxireagens
Artikelnummer. 15940773
Mængde:
1 hætteglas
5 hætteglas
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 15940773
Brand: Invitrogen™ I14833
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Image-iT Green Hypoxia Reagent er en ny, fikserbar fluorogen forbindelse til måling af hypoxi i levende celler.
Image-iT Green Hypoxia Reagent er en ny, fikserbar fluorogen forbindelse til måling af hypoxi i levende celler. Det er ikke-fluorescerende, når levende celler er i et miljø med normale iltkoncentrationer og bliver fluorescerende, når iltniveauet falder. Image-iT Green Hypoxia Reagent opretholder sin fluorescens, når celler/væv vender tilbage til normale oxygenniveauer, hvilket gør det muligt at fiksere cellerne/vævet med minimalt tab af fluorescerende signal.
Funktioner af Image-iT Grønt hypoxireagens omfatter:
• Indikerer hypoxi i levende celler ved at fluorescere i miljøer med lavt iltindhold
• Fixable —opretholder fluorescerende signal, når celler/væv vender tilbage til normale iltniveauer
• Nem at —bruge, bare tilføje til cellekulturmedier og billede
Image-iT Green Hypoxia Reagent er en fluorogen forbindelse, der er levende celler permeabel og bliver fluorescerende i miljøer med lave iltkoncentrationer. Disse egenskaber gør det til et yderst nyttigt værktøj til at detektere celler og væv under hypoxiske forhold. Image-iT Green Hypoxia Reagent er en meget følsom iltdetektor. I modsætning til pimonidazoladdukter, der kun reagerer på meget lave iltniveauer, Image-iT Grønt hypoxireagens begynder at fluorescere, når atmosfæriske iltniveauer er mindre end 5 %. Det reagerer hurtigt på sådanne miljøer, og fluorescensen opretholdes, efter at iltniveauet vender tilbage til det normale. Disse egenskaber gør Image-iT Green Hypoxia Reagent et ideelt værktøj til at detektere hypoxiske tilstande omkring tumorer, 3D-kulturer, sfæroider, neuroner osv.
Ordreinfo
  • Opbevares ved -5 til -30 °C. Beskyt mod lys.
  • Stabil i mindst 6 måneder efter modtagelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved -5 til -30 °C. Beskyt mod lys.
  • Stabil i mindst 6 måneder efter modtagelse.
  • Produkttype Reagens
    Produktlinje Image-iT
    Mængde 5 hætteglas
    Reagenstype Hypoxireagens
    Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse på våd eller tør is