Få mere at vide
Invitrogen™ Image-iT™ Fikserings-/permeabiliseringskit
Artikelnummer. 17904691
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde
17904691 1 sæt
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17904691 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A5818101
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
De Image-iT Fikserings-/permeabiliseringskit er et praktisk at bruge fikserings-/permeabiliseringskit, der indeholder alle de nødvendige reagenser til at forberede celler til antistoffarvning og billeddannelse.
De Image-iT Fikserings-/permeabiliseringskit er et praktisk at bruge fikserings-/permeabiliseringskit, der indeholder alle de nødvendige reagenser til at forberede celler til antistoffarvning og billeddannelse. Komponenterne af høj kvalitet hjælper med at bevare cellemorfologi og reducere baggrundsfarvning og er ideelle til brug med antistofbaserede detektionsmetoder, herunder immuncytokemi (ICC), immunfluorescens (IF) og immunhistokemi (IHC). En protokol, der er nem at følge, leveres også. Bemærk: Den 4 % formaldehyd, methanol-fri fikseringsopløsning, der er inkluderet i dette sæt, kan også købes separat (se Kat.nr. R37814).
Funktioner af Image-iT Fikserings-/permeabiliseringskit inkluderer:
•Et komplet fikserings-/permeabiliseringssæt med komponenter, der er klar til brug og opbevaring ved stuetemperatur
• Optimeret til sekundær antistofmærkning, farvestoffarvning med faste celler og GFP-applikationer
• Reduceret baggrundsfarvning
De Image-iT Fikserings-/permeabiliseringskit indeholder:
•Fixativ: høj renhed 4% formaldehyd (methanolfri) i PBS, pH 7,3
•Permeabiliseringsløsning: 0,5 % Triton X-100
•Blokering buffer: 3% BSA, fraktion V, aflipideret, New Zealand-kilde, i DPBS
•Vaskeopløsning: DPBS, ingen calcium, ingen magnesium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje Image-iT
Indhold og opbevaring • Image-iT Fixativ løsning
• Permeabiliseringsløsning
• Blokerende løsning
• Vaskeopløsning DPBS
Opbevares ved stuetemperatur.
Mængde 1 sæt