Få mere at vide
Cytiva IMAC Sepharose™ Højtydende medier
Artikelnummer. 11534955 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
11534955 100 mL 100ml
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11534955 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17092007
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Til optimering af oprensning af histidin-mærkede proteiner ved hjælp af Immobilized Metal Affinity Chromatography (IMAC), når Ni 2+ ikke er det bedste valg af metalion
  • 34 μm perler af stærkt tværbundet 6% agarose, hvortil en chelaterende gruppe er blevet kovalent koblet
  • Oplad med valgfrit overgangsmetal for optimeret selektivitet
  • Lille perlestørrelse til højtydende rensning
  • Høj bindingskapacitet: ≥40 mg histidin-mærket protein/ml medium, når det er ladet med Ni 2+
  • Tillader mere prøve at blive påført; et mere koncentreret målprotein opnås mere til en lavere pris/mg og på kortere tid
  • Stabil i pH-område 3-12 (langtidsholdbar), og i alle almindeligt anvendte buffere
Undgå brug med chelateringsmidler, f.eks. EDTA, EGTA eller citrat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Flowhastighed <300 cm/hr.
pH-område 3 til 12
Partikelstørrelse 34 μm
Produkttype IMAC Sepharose HP
Indhold og opbevaring 4 °C til 30 °C
Mængde 100 mL
Til brug med (applikation) Oprensning af polyhistidin-mærkede proteiner
compliance-icons
Produktidentifikator
  • IMAC sepharose high perfomance
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol