Få mere at vide
Cytiva IMAC Sepharose™ 6 Fast Flow Affinity Media
Artikelnummer. 10762842 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
25 ml
100 ml
Partikelstørrelse:
45 til 165μ m
90μ m
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Partikelstørrelse unitSize
10762842 25 ml 90μ m 25ml
10372810 100 ml 45 til 165μ m 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10762842 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17092107
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes til rensning af proteiner og peptider, der har en affinitet til metalioner. Cytiva IMAC Sepharose 6 Fast Flow er sammensat af tværbundne 6% agaroseperler modificeret med en ny chelaterende ligand immobiliseret til basismatrixen.
  • Uopladet IMAC-harpiks giver mulighed for opladning med valgfri metalion for optimeret selektivitet
  • Anvendes til ioner såsom histidin-mærkede proteiner, men også umærkede rekombinante eller native proteiner
  • Høj proteinbindingskapacitet
  • Koblingskemi og ny ligand designet til at give minimal ligandlækage
  • Tilgængelig HiTrap™ og HiPrep™ færdigpakkede formater til nem opskalering og procesudvikling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 25 ml
Til brug med (applikation) Til rensning af proteiner og peptider, der har en affinitet til metalioner
Produkttype IMAC Sepharose 6 Fast Flow-medier
Partikelstørrelse 90μ m
compliance-icons
Produktidentifikator
  • IMAC Sepharose 6 Fast Flow, 25 mL
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ samt til al håndtering af materialet./udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol