Beskrivelse
- Uopladet IMAC-harpiks giver mulighed for opladning med valgfri metalion for optimeret selektivitet
- Anvendes til ioner såsom histidin-mærkede proteiner, men også umærkede rekombinante eller native proteiner
- Høj proteinbindingskapacitet
- Koblingskemi og ny ligand designet til at give minimal ligandlækage
- Tilgængelig HiTrap™ og HiPrep™ færdigpakkede formater til nem opskalering og procesudvikling
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 100 ml |
| Stabilitet | Stabil i almindeligt anvendte vandige buffere: 0,01 M HCl, 1 M NaOH, 70 % eddikesyre, 2 % SDS, 30 % 2-propanol |
| Til brug med (applikation) | Til rensning af proteiner og peptider, der har en affinitet til metalioner |
| Opbevaringskrav | 4 °C til 30 °C |
| Produkttype | IMAC Sepharose 6 Fast Flow-medier |
| Flowhastighed | 250 til 400 cm/Ho μr |
| Partikelstørrelse | 45 til 165μ m |
| Højde (engelsk) Seng | 9,84''. |
| Højde (metrisk) Seng | 25 cm |
| Maks. Tryk | 100 kPa |
| Vis mere |