Få mere at vide
Iloprost, TRC
Artikelnummer. 18023300
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18023300 10 mg
18080390 5 mg
18083000 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18023300 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI26730010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78919-13-8
Molekylær formel C22 H32 O4
Molekylvægt (g/mol) 360.49
Synonym Pentanoic acid, 5-[(3aS,4R,5R,6aS)-hexahydro-5-hydroxy-4-[(1E,3S)-3-hydroxy-4-methyl-1-octen-6-yn-1-yl]-2(1H)-pentalenylidene]-, (5E)-, Pentanoic acid, 5-[(3aS,4R,5R,6aS)-hexahydro-5-hydroxy-4-[(1E,3S)-3-hydroxy-4-methyl-1-octen-6-ynyl]-2(1H)-pentalenylidene]-, (5E)- (9CI), (5E)-5-[(3aS,4R,5R,6aS)-Hexahydro-5-hydroxy-4-[(1E,3S)-3-hydroxy-4-methyl-1-octen-6-yn-1-yl]-2(1H)-pentalenylidene]pentanoic acid, (1S,2R,3R,5S)-7-[(E)-4-Carboxybutylidene]-2-[(3S,1E)-3-hydroxy-4-methyl-6-octyn-1-enyl]-bicyclo[3.3.0]octane, Ciloprost, Endoprost, Ilomedin, Iloprost, ZK 36374
IUPAC navn (5E)-5-[(3aS,4R,5R,6aS)-5-hydroxy-4-[(E,3S)-3-hydroxy-4-methyloct-1-en-6-ynyl]-3,3a,4,5,6,6a-hexahydro-1H-pentalen-2-yliden] pentansyre
SMIL CC#CCC(C)[C@H](O)\C=C\[C@H]1[C@H](O)C[C@@H]2C\C(=C/CCCC(=O)O)\C[C@H]12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iloprost
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C22H32O4/c1-3-4-7-15(2)20(23)11-10-18-19-13-16(8-5-6-9-22(25)26)12-17(19)14-21(18)24/h8,10-11,15,17-21,23-24H,5-7,9,12-14H2,1-2H3,(H,25,26)/b11-10+,16-8+/t15?,17-,18+,19-,20+,21+/m0/s1
Formel vægt 360.2301
Procent renhed >95%