Få mere at vide
Iloprost, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490366
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16490366 2 mg
16453776 25 mg
16438298 10 mg
16414187 50 mg
16410738 5 mg
16498026 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16490366 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYA0096
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Iloprost (ZK 36374; Ciloprost) is a prostacyclin (PGI2) analogue, involves in embryo development and inflammation improvement, and inhibits tumor metastasis. Iloprost can be used for peripheral vascular research.
Iloprost (ZK 36374
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iloprost
Fysisk form Oil
CAS 78919-13-8
Farve Colorless
Mængde 2 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H32O4
Synonym Ciloprost ZK 36374
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (277.40 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)CCC/C=C1C[C@@]2([H])C[C@@H](O)[C@H](/C=C/[C@@H](O)C(C)CC#CC)[C@@]2([H])C\1
Molekylvægt (g/mol) 360.49
Formel vægt 360.49
Procent renhed 98.0%