Få mere at vide
Iloperidone, Mikromol
Beskrivelse
Iloperidone, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iloperidone |
| CAS | 133454-47-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Iloperidone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C24 H27 F N2 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Ethanone, 1-[4-[3-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]propoxy]-3-methoxyphenyl]-, 1,2-Benzisoxazole, ethanone deriv., 1-[4-[3-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]propoxy]-3-methoxyphenyl]ethanone, Fanapt, Fanapta, HP 873, Iloperidone, Ilopt, Zomaril |
| InChI formel | InChI=1S/C24H27FN2O4/c1-16(28)18-4-7-21(23(14-18)29-2)30-13-3-10-27-11-8-17(9-12-27)24-20-6-5-19(25)15-22(20)31-26-24/h4-7,14-15,17H,3,8-13H2,1-2H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | COc1cc(ccc1OCCCN2CCC(CC2)c3noc4cc(F)ccc34)C(=O)C |
| Vis mere |