Få mere at vide
Iloperidone-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iloperidone O-methyl-d3 |
| CAS | 1071167-49-1 |
| Molekylær formel | C24H24D3FN2O4 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 1-[4-[3-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]propoxy]-3-(methoxy-d3)phenyl]ethanone, HP 873-d3, Zomaril-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C24H28N2O4/c1-17(27)19-8-9-22(23(16-19)28-2)29-15-5-12-26-13-10-18(11-14-26)24-20-6-3-4-7-21(20)30-25-24/h3-4,6-9,16,18H,5,10-15H2,1-2H3/i2D3 |
| SMIL | FC1=CC=C2C(ON=C2C3CCN(CCCOC4=C(OC([2H])([2H])[2H])C=C(C(C)=O)C=C4)CC3)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 429.5 |