Få mere at vide
Ilomastat, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496808
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16496808 10 mg -
16449357 5 mg 5mg
16412887 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16496808 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY1576810mg
MedChemExpress Ilomastat (GM6001) is a potent and broad spectrum matrix metalloprotease (MMP) inhibitor, inhibits MMPs (IC50s, 1.5 nM for MMP-1; 1.1 nM for MMP-2; 1.9 nM for MMP-3; 0.5 nM for MMP-9), with a Ki of 0.4 nM for human skin fibroblast collagenase (MMP-1).
Ilomastat (GM6001) is a potent and broad spectrum matrix metalloprotease (MMP) inhibitor, inhibits MMPs (IC50s, 1.5 nM for MMP-1
Specifica
Kemisk navn eller materiale Ilomastat
Fysisk form Solid
CAS 142880-36-2
Farve Yellow
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H28N4O4
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym GM6001 Galardin
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 47 mg/mL (120.99 mM)
SMIL O=C(N[C@@H](CC1=CNC2=C1C=CC=C2)C(NC)=O)[C@H](CC(C)C)CC(NO)=O
Molekylvægt (g/mol) 388.46
Formel vægt 388.46
Procent renhed 95.38%
Grad Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Research purposes only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.