Få mere at vide
Cytiva Tissue and Cells genomicPrep Mini Spin Kit
Artikelnummer. p-3676719 Shop alle Cytiva produkter
Antal reaktioner:
250 forberedelser
50 forberedelser
Pakningsstørrelse:
250 reaktioner
50 reaktioner
Artikelnummer. 10685545
Brand: Cytiva 28904275
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Spin kolonner færdigpakket med en ny silica-membran; Lyofiliseret proteinase K-pulver; Lyseopløsninger, vaske- og elueringsbuffere; 2 ml mikrocentrifugeopsamlingsrør; Komplet protokolhæfte med et aftageligt protokolkort med hurtig reference
Designet til hurtig ekstraktion og oprensning af genomisk DNA (gDNA) med høj molekylvægt fra en række dyrevæv og pattedyrcellekulturer
For at minimere forekomsten af DNA-skæring under ekstraktion, illustra væv og celler genomicPrep Mini Spin Kit indeholder en lysisopløsning med proteinase K til forsigtigt at frigive genomisk DNA fra væv eller celler. Sættet kan bruges til at ekstrahere DNA fra forskellige vævstyper såsom lever-, nyre- og musehaler med udbytter fra 0,5 til 1,5 μg genomisk DNA pr. mg væv. Sættet genererer konsekvent oprenset genomisk DNA med optisk densitet A 260/280 aflæsninger på ca. 1,8.
  • I stand til at rense μop til 1,5 g/mg væv fra et inputvævsprøveområde på 5 til 50 mg og op til 40 μg genomisk DNA pr. 5 millioner celler afhængigt af celletype
  • Samlet DNA-ekstraktionstid reduceret signifikant til 90 minutter (inklusive vævsforstyrrelser)
  • Producerer genomisk DNA af høj kvalitet med høj molekylvægt og mindre nedbrydning
  • Valideret i flere downstream-applikationer, herunder realtids-PCR, endepunkt-PCR, multiplex-PCR og restriktionsenzymfordøjelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt illustra væv og celler genomicPrep Mini Spin Kit er designet til hurtig ekstraktion og oprensning af højmolekylært genomisk DNA (gDNA) fra en række dyrevæv og pattedyrcellekulturer på kun 90 minutter for væv og 45 minutter for ce
Til brug med (applikation) Anvendes til flere downstream-applikationer, —herunder restriktionsenzymanalyse, ligering, kloning, DNA-sekventering og PCR
Inkluderer Spin-søjler færdigpakket med en ny silica-membran, frysetørret proteinase K-pulver, lyseringsopløsning, vaske- og elueringsbuffere, mikrocentrifugeopsamlingsrør, et komplet protokolhæfte og et aftageligt protokolkort med hurtig reference.
Antal reaktioner 50 forberedelser
Produkttype illustra væv og celler genomicPrep Mini Spin Kit
Renhed 1.75
Prøvevolumen 5-50 mg
Test tid 90 min [Dyrevæv], 45 min [Dyrkede celler]
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1