Indeholder
Spin kolonner færdigpakket med en ny silica-membran; Lyofiliseret proteinase K-pulver; Lyseopløsninger, vaske- og elueringsbuffere; 2 ml mikrocentrifugeopsamlingsrør; Komplet protokolhæfte med et aftageligt protokolkort med hurtig reference
For at minimere forekomsten af DNA-skæring under ekstraktion, illustra væv og celler genomicPrep Mini Spin Kit indeholder en lysisopløsning med proteinase K til forsigtigt at frigive genomisk DNA fra væv eller celler. Sættet kan bruges til at ekstrahere DNA fra forskellige vævstyper såsom lever-, nyre- og musehaler med udbytter fra 0,5 til 1,5 μg genomisk DNA pr. mg væv. Sættet genererer konsekvent oprenset genomisk DNA med optisk densitet A 260/280 aflæsninger på ca. 1,8.
- I stand til at rense μop til 1,5 g/mg væv fra et inputvævsprøveområde på 5 til 50 mg og op til 40 μg genomisk DNA pr. 5 millioner celler afhængigt af celletype
- Samlet DNA-ekstraktionstid reduceret signifikant til 90 minutter (inklusive vævsforstyrrelser)
- Producerer genomisk DNA af høj kvalitet med høj molekylvægt og mindre nedbrydning
- Valideret i flere downstream-applikationer, herunder realtids-PCR, endepunkt-PCR, multiplex-PCR og restriktionsenzymfordøjelser
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | illustra væv og celler genomicPrep Mini Spin Kit er designet til hurtig ekstraktion og oprensning af højmolekylært genomisk DNA (gDNA) fra en række dyrevæv og pattedyrcellekulturer på kun 90 minutter for væv og 45 minutter for ce |
| Til brug med (applikation) | Anvendes til flere downstream-applikationer, —herunder restriktionsenzymanalyse, ligering, kloning, DNA-sekventering og PCR |
| Inkluderer | Spin-søjler færdigpakket med en ny silica-membran, frysetørret proteinase K-pulver, lyseringsopløsning, vaske- og elueringsbuffere, mikrocentrifugeopsamlingsrør, et komplet protokolhæfte og et aftageligt protokolkort med hurtig reference. |
| Antal reaktioner | 50 forberedelser |
| Produkttype | illustra væv og celler genomicPrep Mini Spin Kit |
| Renhed | 1.75 |
| Prøvevolumen | 5-50 mg |
| Test tid | 90 min [Dyrevæv], 45 min [Dyrkede celler] |
Sikkerhed og håndtering
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1