Få mere at vide
Cytiva TempliPhi™ 2000 reaktionssæt
Shop alle Cytiva produkter
:
2000 rxns
Beskrivelse
Indeholder
TempliPhi Premix, Denature buffer, Enzyme mix og positiv kontrol pUC19 DNA (2ng/μ L)
- Simpel protokol reducerer tid, arbejdskraft og forbrugsstoffer, der er nødvendige til skabelonforberedelse, og arbejdsgangen muliggør nem automatisering
- Generer mikrogram-mængder af template-DNA fra picogram-mængder af udgangsmateriale
- Amplificere DNA fra bakterie- eller M13 flydende kulturer, kolonier, plaques, glycerol-stamopløsninger eller oprenset cirkulært (plasmid eller M13) DNA
- Brug amplificeret DNA direkte til cyklussekventering uden oprensning
- Forbered cirkulære DNA-skabeloner til cyklussekventering, kloning og transformation på 4 til 6 timer
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevar denaturebuffer og kontrol-DNA ved -70 °C eller -15 C °til -30 °C. Butik TempliPhi forblanding ved -70 °C. Må ikke opbevares TempliPhi forblanding ved -15 °C til -30 °C. Tø forblandingen op på is og hold den ved 0–4 °C under håndtering. Lad ikke forblandingen varme op til over 4 °C før |
| Oversigt | illustra TempliPhi 2000 reaktionssæt |
| Til brug med (applikation) | High-throughput forberedelse af cirkulære DNA-skabeloner til cyklussekventering, kloning og transformation. |
| Inkluderer | TempliPhi™ præmix, denatureringsbuffer, enzymblanding og positiv kontrol pUC19 DNA |
| Antal reaktioner | 2000 |
| Produkttype | illustra TempliPhi 2000 reaktionssæt |
| Test tid | 16-18 h |