Få mere at vide
Cytiva TempliPhi™ 100/500 Amplification Kit
Shop alle Cytiva produkter
Antal reaktioner:
100
500
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Beskrivelse
Indeholder
Sample buffer, Reaction buffer, Enzyme mix, and Positive control pUC19 DNA (2ng/μL)
- Generer mikrogram-mængder af template-DNA fra picogram-mængder af udgangsmateriale
- Fuldførte reaktioner indeholder ensartede mængder af DNA uanset inputmængde, hvilket muliggør brug direkte i sekventeringsreaktioner uden kvantificering
- Amplificere DNA fra bakterie- eller M13 flydende kulturer, kolonier, plaques, glycerol-stamopløsninger eller oprenset cirkulært (plasmid eller M13) DNA uden behov for oprensning
- Simpel protokol reducerer tid, arbejdskraft og forbrugsstoffer, der er nødvendige til skabelonforberedelse, og arbejdsgangen muliggør nem automatisering
- Indeholder separate, ublandede komponenter for øget stabilitet
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Produktet kan opbevares i 2 måneder eller mindre ved -20 °C. Ved opbevaring i mere end 2 måneder skal de opbevares °ved -70 CThaw komponenter på is og holdes ved 0–4 °C under håndtering. Opvarm IKKE over °4 C før amplifikation |
| Oversigt | illustra TempliPhi DNA-amplifikationssæt forbereder effektivt DNA-sekventeringsskabeloner fra cirkulært DNA. |
| Til brug med (applikation) | Sekvenseringsskabelonamplifikationssæt og reagenser |
| Inkluderer | 0,5 ml prøvebuffer, 0,5 ml reaktionsbuffer, 20 μl enzymblanding og 50 l μpositiv kontrol pUC19 DNA |
| Antal reaktioner | 500 |
| Produkttype | illustra TempliPhi 500 Amplification Kit |
| Test tid | 4-18 timer afhængig af udgangsmateriale |