Få mere at vide
Cytiva Opløsnings-dNTP'er: DNA-polymerisationsblanding
Artikelnummer. 10793007 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
10μ m
4 x 10μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10793007 10μ m Hver
10196414 4 x 10μ m Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10793007 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 28406557
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1175.00 DKK
    1095.12 DKK / Pakke med 1
    Spare 79.88 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Fri for DNase, RNase og nicking enzymaktivitet
  • Mere end 99 % trifosfat renhed (ved HPLC) for optimal ydeevne og konsistens
  • Bufferfri og klar til brug løsninger i flere formater
  • Funktionelt testet for lang PCR og sekventering
Ordreinfo
Brugerdefineret formulering, test, emballering og mærkning er tilgængelige
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Væske
Produkttype DNA-polymerisationsblanding dNTP (20mM hver A,C,G,T)
Koncentration 20 mM
Renhed >99%
Mængde 10μ m
Farve Farveløs
Til brug med (applikation) Funktionelt testet for lang PCR og sekventering, nukleinsyreamplifikation, mærkning, mutagenese, cDNA-syntese og ekspressionsprofilering