Få mere at vide
Cytiva Løsning dNTP'er
Artikelnummer. 10665355 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Produkttype:
dATP
dCTP
dGTP
dTTP
dUTP
Mængde:
25 μm
25μ m
100μ m
500 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Mængde unitSize
10665355 dUTP 100μ m Hver
10238084 dATP 25μ m Hver
10545335 dGTP 25 μm Hver
10389764 dGTP 100μ m Hver
10648035 dCTP 25 μm Hver
10430125 dCTP 100μ m Hver
10527065 dTTP 100μ m Hver
10074294 dTTP 25 μm Hver
10024684 dUTP 25μ m Hver
10526875 dGTP 500 μm Hver
10004824 dATP 100μ m Hver
10537065 dTTP 500 μm Hver
10350055 dATP 500 μm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 10665355 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 28406542
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brug dNTP'er, der inkorporerer de seneste fremskridt inden for produktionsteknologi. Cytiva illustra™ Opløsnings-dNTP'er tilbyder deoxynukleotider med den højeste renhed, der er tilgængelige til amplifikation, dideoxy-sekventering, mærkning, mutagenese, cDNA-syntese og ekspressionsprofilering.
  • Fri for DNase, RNase og nicking enzymaktivitet
  • Mere end 99 % trifosfat renhed (ved HPLC) for optimal ydeevne og konsistens
  • Bufferfri og klar til brug løsninger i flere formater
  • Funktionelt testet for lang PCR og sekventering
Ordreinfo
Brugerdefineret formulering, test, emballering og mærkning er tilgængelige
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Væske
pH 7
Produkttype dUTP
Koncentration 100 mM
Renhed >99%
Mængde 100μ m
Farve Farveløs
Til brug med (applikation) Funktionelt testet for lang PCR og sekventering, nukleinsyreamplifikation, mærkning, mutagenese, cDNA-syntese og ekspressionsprofilering