Beskrivelse
- Fri for DNase, RNase og nicking enzymaktivitet
- Mere end 99 % trifosfat renhed (ved HPLC) for optimal ydeevne og konsistens
- Bufferfri og klar til brug løsninger i flere formater
- Funktionelt testet for lang PCR og sekventering
Ordreinfo
Brugerdefineret formulering, test, emballering og mærkning er tilgængelige
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Væske |
| pH | 7 |
| Produkttype | dATP |
| Koncentration | 100 mM |
| Renhed | >99% |
| Mængde | 25μ m |
| Farve | Farveløs |
| Til brug med (applikation) | Funktionelt testet for lang PCR og sekventering, nukleinsyreamplifikation, mærkning, mutagenese, cDNA-syntese og ekspressionsprofilering |