Få mere at vide
Cytiva Løsning dNTP-sæt
Artikelnummer. 10267704 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
4 x 25μ m
4 x 100μ m
4 x 500μ m
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10267704 4 x 100μ m Pakke med 4
10084724 4 x 25μ m Pakke med 4
10004304 4 x 500μ m Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10267704 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 28406552
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6295.00 DKK
    5887.00 DKK / Pakke med 4
    Spare 408.00 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Brug dNTP-sæt for optimal ydeevne og konsistens. Cytiva Lifescience™ illustra™ Løsning dNTP-sæt er fri for DNase, RNase og nicking enzymaktivitet.
  • Mere end 99 % trifosfat renhed (ved HPLC) for optimal ydeevne og konsistens
  • Bufferfri og klar til brug løsninger i flere formater
  • Funktionelt testet for lang PCR og sekventering
Informations sur la commande
Brugerdefineret formulering, test, emballering og mærkning er tilgængelige
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Væske
pH 7
Produkttype dNTP indstillet
Koncentration 100 mM
Renhed >99%
Mængde 4 x 100μ m
Farve Farveløs
Til brug med (applikation) Funktionelt testet for lang PCR og sekventering, nukleinsyreamplifikation, mærkning, mutagenese, cDNA-syntese og ekspressionsprofilering
Identifiant produit
  • dGTP, 100MMOLAR SOLN, 100 UMOL; part of 'dNTP Set, 100 mM Solutions (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) 4 x 100
Mention de danger
  • EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Informations supplémentaires
  • UNKNOWN ACUTE-9.9% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.
  • UNKNOWN AQUATIC-Indeholder 9.9% komponenter, for hvilke faren for vandmiljøet ikke kendes.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.