Få mere at vide
Cytiva Løsning dNTP-sæt
Artikelnummer. 10084724 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
4 x 25μ m
4 x 100μ m
4 x 500μ m
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. 10084724
Brand: Cytiva 28406551
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brug dNTP-sæt for optimal ydeevne og konsistens. Cytiva Lifescience™ illustra™ Løsning dNTP-sæt er fri for DNase, RNase og nicking enzymaktivitet.
  • Mere end 99 % trifosfat renhed (ved HPLC) for optimal ydeevne og konsistens
  • Bufferfri og klar til brug løsninger i flere formater
  • Funktionelt testet for lang PCR og sekventering
Ordreinfo
Brugerdefineret formulering, test, emballering og mærkning er tilgængelige
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Væske
pH 7
Produkttype dNTP indstillet
Koncentration 100 mM
Renhed >99%
Mængde 4 x 25μ m
Farve Farveløs
Til brug med (applikation) Funktionelt testet for lang PCR og sekventering, nukleinsyreamplifikation, mærkning, mutagenese, cDNA-syntese og ekspressionsprofilering
Produktidentifikator
  • dATP, 100MMOLAR SOLN, 25 UMOL; part of 'dNTP Set, 100 mM Solutions (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), 4 x 25
Faresætning
  • EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Supplerende oplysninger
  • UNKNOWN ACUTE-9.9% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.
  • UNKNOWN AQUATIC-Indeholder 9.9% komponenter, for hvilke faren for vandmiljøet ikke kendes.