Få mere at vide
Cytiva Enkeltcelle GenomiPhi™ DNA-amplifikationskit
Artikelnummer. 15311652 Shop alle Cytiva produkter
Antal reaktioner:
25
100
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
25 reaktioner
Artikelnummer. 15311652
Brand: Cytiva 29108039
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Single Cell GenomiPhi Reaction buffer 1 x 275µL, Single Cell GenomiPhi Enzyme mix 1 x 25µL, Single Cell GenomiPhi Amplification mix 1 x 25µL, Single Cell GenomiPhi DTT Solution 1 x 100µL, Single Cell GenomiPhi Lysis buffer 1 x 100µL and Single Cell GenomiPhi Neutralisation buffer 1 x 100µL
Amplificere hele genomet DNA fra så lidt som en enkelt celle. Cytiva Lifescience™ illustra™ Enkeltcelle GenomiPhi™ DNA Amplification Kit kombinerer unikke egenskaber af Phi29 DNA polymerase med en optimeret formulering til at amplificere genomisk DNA fra 1-1000 celler uden baggrundsinterferens.
  • Til hele genom-amplifikation af genomisk DNA fra så lidt som en enkelt celle
  • Ny oprydningsproces undertrykker baggrunden, hvilket tillader følsomhed ned til 1fg af input-DNA
  • Simpel isothernal streng forskydning (MDA ) teknologi ved hjælp af Phi29 DNA polymerase
  • Forstærkninger kan gennemføres på mindre end 3 timer med mindre end 15 minutters hands-on tid
  • Optimeret til at fremme fuldstændig cellelyse med ensartet denaturering af DNA før amplifikation
  • Reaktionstid: 2 til 4 timer
  • Produktets gennemsnitlige størrelse:> 10 kb
Applikationer
For SNP-arrays, Next Gen Sequencing, aCGH
Anbefalet opbevaring
Opbevar sættet ved -70 °C. Enzymblandingen skal opbevares ved -70 C; °alle andre komponenter kan opbevares ved -20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevar sættet ved -70 °C. Enzymblandingen skal opbevares ved -70 C; °alle andre komponenter kan opbevares ved -20 °C.
Oversigt Enkeltcelle GenomiPhi DNA Amplification kit kombinerer de unikke egenskaber ved Phi29 DNA polymerase med en optimeret formulering til at amplificere genomisk DNA fra 1-1000 celler uden baggrundsinterferens.
Endelig produkttype illustra™ Enkeltcelle GenomiPhi™ DNA-amplifikationskit
Til brug med (applikation) Genomisk DNA-amplifikation
Inkluderer Enkeltcelle GenomiPhi Reaktionsbuffer 1 x 275 μL, Enkeltcelle GenomiPhi Enzymblanding 1 x 25 μL, Enkeltcelle GenomiPhi Amplifikationsblanding 1 x 25 L, μSingle Cell GenomiPhi DTT-opløsning 1 x μ100 L, enkeltcellet GenomiPhi Lysebuffer 1 x 100 L μog enkeltcelle GenomiPhi Neutraliseringsbuffer 1 x 100 μL
Antal reaktioner 100
Produkttype illustra Enkeltcelle GenomiPhi DNA-amplifikationskit
Størrelse >10kb
Test tid 2 til 4 timer
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1