Få mere at vide
Cytiva Alkalisk fosfatase fra rejer
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
500 U
5000 U
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Indeholder
10x reaction buffer: 200mM Tris-HCl, pH 8.0, 100mM MgCl2; Dilution buffer: 50mM Tris-HCl, pH 8.0
- Bakteriel
- Udtrykt i E.Coli
- Inaktiveres ved opvarmning ved 75 °C i 5 minutter
- Aktiv i PCR-buffere og restriktionsendonukleasebuffere
- Aktivitet: 1U/μ L
- Oprenset til homogenitet
- Fri for alle kontaminerende endonukleaser, exonukleaser og ribonukleaser
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | Oprenset til homogenitet |
| Kilde | Bakterier |
| Mængde | 500 U |
| Produkttype | Alkalisk fosfatase |