Få mere at vide
Cytiva Sephadex™ G-50 og G-100 DNA Grade Agarose Geler
Artikelnummer. 11594925 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
25 g
100 g
Sengevolumen:
15 til 20 ml/g i destilleret vand
9 til 11 ml/g i destilleret vand
Partikelstørrelse:
20 til 50μ m
50 til 150μ m
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11594925
Brand: Cytiva 17057402
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes til oprensning af DNA fra små molekyler. Cytiva illustra™ Sephadex™ G-50 og G-100 DNA Grade Agarose Geler oprenser DNA ved gelfiltrering.
  • Testet for at sikre reproducerbar høj genvinding af DNA
  • Velegnet til forskere, der foretrækker at forberede deres egne kolonner til rensning af nukleinsyrer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 100 g
Partikelstørrelse 20 til 50μ m
Til brug med (udstyr) Auto Seq G-50 kolonne, ProbeQuant G-50 mikrosøjle, MicroSpin G-50 kolonne og NICK kolonne
Sengevolumen 15 til 20 ml/g i destilleret vand
Produkttype G-50 og G-100 DNA Grade Agarose Geler
Format Beaded Gel
Til brug med (applikation) Oprensning af DNA fra små molekyler ved gelfiltrering
Maks. Tryk 0,096 bar
pH-område 2 til 10
Support Type Tværbundet dextran med epichlorhydrin
Prøvetype DNA
Indhold og opbevaring 4 til 30 °C