Få mere at vide
Cytiva Sephadex™ G-50 og G-100 DNA Grade Agarose Geler
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
25 g
100 g
Sengevolumen:
15 til 20 ml/g i destilleret vand
9 til 11 ml/g i destilleret vand
Partikelstørrelse:
20 til 50μ m
50 til 150μ m
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Beskrivelse
- Testet for at sikre reproducerbar høj genvinding af DNA
- Velegnet til forskere, der foretrækker at forberede deres egne kolonner til rensning af nukleinsyrer
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 25 g |
| Partikelstørrelse | 50 til 150μ m |
| Til brug med (udstyr) | Auto Seq G-50 kolonne, ProbeQuant G-50 mikrosøjle, MicroSpin G-50 kolonne og NICK kolonne |
| Sengevolumen | 9 til 11 ml/g i destilleret vand |
| Produkttype | G-50 og G-100 DNA Grade Agarose Geler |
| Format | Beaded Gel |
| Til brug med (applikation) | Til oprensning af DNA fra små molekyler ved gelfiltrering |
| pH-område | 2 til 10 |
| Support Type | Tværbundet dextran med epichlorhydrin |
| Prøvetype | DNA |
| Vis mere |