Få mere at vide
Cytiva Sephadex™ G-25 DNA-kvalitet SF Cleanup Gel
Artikelnummer. 11564925 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11564925 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 11564925 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17057202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2945.00 DKK
    2757.00 DKK / 100g
    Spare 188.00 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Testet for at sikre reproducerbar høj genvinding af DNA (10 baser i længden) fra små molekyler ved gelfiltrering
  • Brugt i MicroSpin G-25 kolonner og NAP Kolonner
  • Muliggør selvforberedelse af kolonner til nukleinsyreoprensning
  • Partikelstørrelse: 20 til 80 μm
  • pH-stabilitet arbejdsområde: 2 til 13
  • Størrelse: 100g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 100 g
Partikelstørrelse 20 til 80μ m
Til brug med (udstyr) MicroSpin G-25 kolonne og NAP kolonne
Sengevolumen 4 til 6 ml/g i destilleret vand
Produkttype G-25 SF DNA Clean-up Gel
Format Beaded Gel
Til brug med (applikation) Til oprensning af DNA fra små molekyler ved gelfiltrering
pH-område 2 til 13
Support Type Tværbundet dextran med epichlorhydrin
Prøvetype DNA
Indhold og opbevaring 0,01 M NaOH