Få mere at vide
Cytiva RNAspin Mini Isolation Kit
Shop alle Cytiva produkter
Antal reaktioner:
20 forberedelser
250 forberedelser
50 forberedelser
Pakningsstørrelse:
20 reaktioner
250 reaktioner
50 reaktioner
Beskrivelse
Indeholder
Protocol booklet with detachable, quick reference card, necessary components for specified number of preps, including prefilters and DNase I
- Genvinder totalt RNA på grund af fjernelse af genomisk DNA gennem on-column DNase I behandling
- Kan bruges på dyrkede celler, væv, gær og svære at lysere bakteriestammer
- Forfiltre reducerer lysatets viskositet for maksimalt udbytte og renhed
- Resultater kan opnås med små mængder prøve
- Indbindingskapacitet: 100 μg
- Prøvestørrelse: 30mg (dyrevæv), op til 5x 10 6 celler (cellekultur)
- Elueringsvolumen: 40 til 120 μL
- RNA-renhed (A260/A280): 1,8 til 2,2
- Samlet forberedelsestid:< 30 min/6 forberedelser
Kvantitativ revers transkriptase PCR (QRT-PCR), Northern blot og mikroarray eksperimenter
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | illustra RNAspin Mini RNA Isolation Kit er designet til hurtig ekstraktion af RNA af høj kvalitet fra en lang række prøvetyper. |
| Til brug med (applikation) | Anvendes til isolering af total-RNA af høj kvalitet fra en bred vifte af kildemateriale, herunder svære at lysere bakteriestammer. Oprenset RNA er velegnet til brug i følsomme downstream-applikationer såsom kvantitativ revers transkriptase PCR (qRT-PCR), |
| Inkluderer | Protokolhæfte med aftagelig, hurtig referencevejledning og nødvendige komponenter, inklusive forfiltre og DNase I |
| Antal reaktioner | 250 forberedelser |
| Produkttype | illustra RNAspin Mini Kit |
| RNase | 1.8-2.2 |
| Prøvevolumen | <30 mg |
| Test tid | <30 min/6 forberedelser |
| Udbytte | Op til 100 μg |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- RNAspin mini kit
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol, thiocyanide, deoxyribose nuclease