Få mere at vide
Cytiva Ready-To-Go™ RT-PCR perler
Artikelnummer. 10187044 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Format:
0,2 ml rør
0,2 ml rør med hængslet hætte
0,5 ml rør
Antal reaktioner:
96
100
Volumen:
200 μL
500 μL
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Format Antal reaktioner Volumen Pakningsstørrelse
10187044 0,2 ml rør med hængslet hætte 96 200 μL Hver
10064974 0,2 ml rør 96 200 μL Hver
10015264 0,5 ml rør 100 500 μL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10187044 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 27925901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3845.00 DKK
    3598.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 247.00 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Optimeret til at udføre enten et-trins eller konventionel to-trins revers transkription. Cytiva Lifescience™ Illustra™ Ready-To-Go™ RT-PCR-perler er stabile ved omgivelsestemperatur, forblandet og klar til prædispenserede reaktioner.
  • Reagenser er optimeret til cDNA-syntese i fuld længde (> 7,5 kb) og optimal følsomhed fra PCR
  • Leveres i enten tyndvæggede 0,5 ml eller 0,2 ml rør/plader, der er kompatible med de fleste termocyklere
  • Leveres med både pd(N)6 og oligo(dT) primere for fleksibilitet
  • Ready-To-Go-fremstillingsprocessen låser ydeevnen for fremragende reproducerbarhed med mindre risiko for pipetteringsfejl og kontaminering
  • Langsigtet omgivelsestemperaturstabilitet forenkler forsendelsen og fjerner ethvert behov for opbevaring i fryseren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Stuetemperaturstabile perler indeholdende buffer, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, ca. 2 enheder Taq DNA-polymerase, M-MLV omvendt Transcriptase , RNAguard (svin) og stabilisatorer (inklusive RNase/DNase-fri BSA), når en perle rekonstitueres til 50. Ambient i pose med tørremiddel
Format 0,2 ml rør med hængslet hætte
Mængde 1 sæt
Til brug med (applikation) RT-PCR
Antal reaktioner 96
Volumen 200 μL