Få mere at vide
Cytiva Ready-To-Go™ GenomiPhi V3 DNA-amplifikationskit
Shop alle Cytiva produkter
Antal reaktioner:
24
96
480
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Repræsentativ amplifikation af hele genomet.
- Præformulerede, prædispenserede, enkeltdosis, frysetørrede kager til hurtig reaktionsopsætning og større reproducerbarhed.
- Hurtig og enkel automationsvenlig protokol; ingen termocykler påkrævet.
- Forsendelse og opbevaring ved stuetemperatur giver nem adgang og reduceret CO2-fodaftryk.
- Giver højkvalitets-DNA (f.eks. til high-throughput genotyping og DNA-arkivering).
- Reaktionsblandingen leveres som foruddispenserede, enkeltdosis, frysetørrede kager i enten strimler med 8 rør eller plader med 96 brønde.
- Amplifikation er meget ensartet over hele genomet, så locus-repræsentationen forbliver ekstremt tæt på den originale DNA-prøve.
- Amplifikation udføres med meget høj kvalitet på grund af Phi29 DNA-polymerase korrekturlæsningsaktivitet.
- Den gennemsnitlige produktlængde er over 10kb.
- Proceduren er hurtig, enkel og kræver ikke en termocykler.
- Et typisk DNA-udbytte på 12 til μ20 g DNA kan opnås på mindre end to timer fra kun 10 ng genomisk DNA-input.
- Udgangsmaterialet til GenomiPhi reaktioner kan være oprenset DNA fra et hvilket som helst kommercielt kit eller hjemmebrygningsmetode, eller et ikke-oprenset cellelysat kan anvendes.
- Protokoller til amplifikation af DNA fra blodlysater og tørrede blodpletter er inkluderet i manualen.
- GenomiPhi amplificeret DNA er velegnet til forskellige anvendelser såsom genotypebestemmelse (SNP, STR, array CGH), kloning, sekventering og DNA-arkivering.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Til helgenomamplifikation ved isotermisk strengforskydningsamplifikation; typiske downstream-applikationer er genotypebestemmelse (SNP, STR, array CGH) og DNA-arkivering. |
| Inkluderer | Klar til at gå GenomiPhi V3 kager, 1 x 96-brønds plade; 2x denatureringsbuffer, 1 x 1,2 ml; Kontrol-DNA (Lambda), 500 ng; 12 strimler af 8 kuplede hætter |
| Antal reaktioner | 96 |
Sikkerhed og håndtering
Faresætning
- EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
- UNKNOWN ACUTE-72.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.
- UNKNOWN AQUATIC-Indeholder 72.5% komponenter, for hvilke faren for vandmiljøet ikke kendes.