Få mere at vide
Cytiva PuReTaq Ready-To-Go™ PCR perler
Artikelnummer. 10678095 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Format:
0,2 ml rør med hængslet hætte
0,2 ml rør/plade
0,5 ml rør
Antal reaktioner:
96
100
480
Volumen:
200 μL
500 μL
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
480 reaktioner
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Format Antal reaktioner Volumen Pakningsstørrelse
10678095 0,2 ml rør med hængslet hætte 96 200 μL Hver
10525775 0,2 ml rør/plade 480 200 μL 480 reaktioner
10380395 0,2 ml rør/plade 96 200 μL Hver
10289034 0,5 ml rør 100 500 μL 100 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10678095 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 27955901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1535.00 DKK
    1437.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 98.00 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Forblandede, prædispenserede reaktionsperler optimeret til at udføre standard PCR-amplifikationer. Cytiva Lifescience™ illustra™ PuReTaq Ready-To-Go™ PCR-perler er stabile ved omgivelsestemperatur.
  • puReTaq DNA-polymerase og reagenser med høj renhed giver robust ydeevne med meget lave niveauer af kontaminerende DNA
  • Fremstillingsprocessen låser ydeevnen for fremragende reproducerbarhed med mindre risiko for pipetteringsfejl og kontaminering
  • Langsigtet omgivelsestemperaturstabilitet forenkler forsendelsen og fjerner ethvert behov for opbevaring i fryseren
  • Verificeret til real-time PCR
  • Ready-To-Go betyder blot at tilføje skabelon-DNA og primere og cykle
Sættets indhold: Stuetemperaturstabile perler indeholdende ~ 2,5 enheder rekombinant PuReTaq DNA-polymerase, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, stabilisatorer, BSA og reaktionsbuffer. Når en perle rekonstitueres til en 25μ L slutvolumen er koncentrationen af hver dNTP 200μ M i 10 mM Tris-HCl (pH 9,0 ved stuetemperatur), 50 mM KCI og 1,5 mM MgCl2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Stuetemperatur stabile perler indeholdende∼ 2,5 enheder rekombinant PuReTaq DNA-polymerase, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, stabilisatorer, BSA og reaktionsbuffer.
Format 0,2 ml rør med hængslet hætte
Mængde 1 sæt
Til brug med (applikation) Standard PCR
Antal reaktioner 96
Volumen 200 μL