Få mere at vide
Cytiva PuReTaq Ready-To-Go™ PCR perler
Artikelnummer. 10525775 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Format:
0,2 ml rør med hængslet hætte
0,2 ml rør/plade
0,5 ml rør
Antal reaktioner:
96
100
480
Volumen:
200 μL
500 μL
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
480 reaktioner
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Format Antal reaktioner Volumen Pakningsstørrelse
10525775 0,2 ml rør/plade 480 200 μL 480 reaktioner
10380395 0,2 ml rør/plade 96 200 μL Hver
10678095 0,2 ml rør med hængslet hætte 96 200 μL Hver
10289034 0,5 ml rør 100 500 μL 100 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10525775 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 27955702
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6780.00 DKK
    6344.00 DKK / 480 reaktioner
    Spare 436.00 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Forblandede, prædispenserede reaktionsperler optimeret til at udføre standard PCR-amplifikationer. Cytiva Lifescience™ illustra™ PuReTaq Ready-To-Go™ PCR-perler er stabile ved omgivelsestemperatur.
  • puReTaq DNA-polymerase og reagenser med høj renhed giver robust ydeevne med meget lave niveauer af kontaminerende DNA
  • Fremstillingsprocessen låser ydeevnen for fremragende reproducerbarhed med mindre risiko for pipetteringsfejl og kontaminering
  • Langsigtet omgivelsestemperaturstabilitet forenkler forsendelsen og fjerner ethvert behov for opbevaring i fryseren
  • Verificeret til real-time PCR
  • Ready-To-Go betyder blot at tilføje skabelon-DNA og primere og cykle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Stuetemperatur stabile perler indeholdende∼ 2,5 enheder rekombinant PuReTaq DNA-polymerase, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, stabilisatorer, BSA og reaktionsbuffer, når en perle rekonstitueres til et slutvolumen på μ25 l, koncentrationen af hver dNTP
Format 0,2 ml rør/plade
Mængde 1 sæt
Til brug med (applikation) Standard PCR
Antal reaktioner 480
Volumen 200 μL
Produktidentifikator
  • PuReTaq
Faresætning
  • EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Supplerende oplysninger
  • UNKNOWN ACUTE-73.3% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.
  • UNKNOWN AQUATIC-Indeholder 73.3% komponenter, for hvilke faren for vandmiljøet ikke kendes.