Beskrivelse
- puReTaq DNA-polymerase og reagenser med høj renhed giver robust ydeevne med meget lave niveauer af kontaminerende DNA
- Fremstillingsprocessen låser ydeevnen for fremragende reproducerbarhed med mindre risiko for pipetteringsfejl og kontaminering
- Langsigtet omgivelsestemperaturstabilitet forenkler forsendelsen og fjerner ethvert behov for opbevaring i fryseren
- Verificeret til real-time PCR
- Ready-To-Go betyder blot at tilføje skabelon-DNA og primere og cykle
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Stuetemperatur stabile perler indeholdende∼ 2,5 enheder rekombinant PuReTaq DNA-polymerase, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, stabilisatorer, BSA og reaktionsbuffer, når en perle rekonstitueres til et slutvolumen på μ25 l, koncentrationen af hver dNTP |
| Format | 0,5 ml rør |
| Mængde | 1 sæt |
| Til brug med (applikation) | Standard PCR |
| Antal reaktioner | 100 |
| Volumen | 500 μL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- PuReTaq
- EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
- UNKNOWN ACUTE-73.3% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.
- UNKNOWN AQUATIC-Indeholder 73.3% komponenter, for hvilke faren for vandmiljøet ikke kendes.