Få mere at vide
Cytiva plasmidPrep Mini Spin Kit
Shop alle Cytiva produkterBeskrivelse
Indeholder
Spin columns prepacked with a novel silica-membrane; Suspension, lysis, and neutralization buffers containing chaotropic salts; Wash and elution buffers; Microcentrifuge collection tubes; Full protocol booklet; Detachable, quick reference protocol card
De illustra plasmidPrep Mini Spin Kit bruger en simpel plasmid-DNA-oprensningsprotokol, der involverer en modificeret alkalisk lyseringsprocedure og en ny silica-baseret membran for at opnå højeffektiv plasmid-DNA-oprensning. I stedet for organiske opløsningsmidler indeholder sættet kaotropiske salte for at denaturere proteinkomponenter og fremme selektiv binding af DNA til den nye silicamembran.
- Samlet forberedelsestid på mindre end 10 minutter, —hvilket repræsenterer en 50 % reduktion i protokoltiden
- Producerer plasmid-DNA af høj kvalitet med fremragende reproducerbarhed til brug ved kloning, restriktionsenzymfordøjelse, PCR-amplifikation og DNA-sekventering
- Øget brugervenlighed gav minimale ændringer i pipetteringsvolumen fra den ene del af protokollen til den næste, færre centrifugeringstrin, farvekodede kitkomponenter og mangel på organiske opløsningsmidler
- Det typiske plasmidudbytte fra en frisk 1,5 ml kultur af E. coli indeholdende et plasmid med højt kopiantal er ca. 9μ g
- Kan rumme plasmidoprensning med højt og lavt kopiantal
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Rens høje udbytter af plasmid-DNA på mindre end 10 min. Farvekodede rør og søjler forenkler protokollen, og oprenset DNA er velegnet til alle almindelige downstream-applikationer. |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til mange downstream-applikationer, —herunder restriktionsenzymanalyse, ligering, kloning, DNA-sekventering og PCRS-sekventering, PCR, ligering og kloning, restriktionsfordøjelse, enzymatisk modifikation, skabelon til generering af mærket probe, transforma |
| Inkluderer | Spin-søjler færdigpakket med en ny silica-membran, suspensions-, lysis- og neutraliseringsbuffere indeholdende kaotrope salte, vaske- og elueringsbuffere, mikrocentrifugeopsamlingsrør, fuld protokolhæfte, aftageligt protokolkort med hurtig reference |
| Antal reaktioner | 50 forberedelser |
| Produkttype | illustra plasmidPrep Mini Spin Kit |
| Renhed | 1.7 |
| Prøvevolumen | 3,0 ml |
| Test tid | Ca. 9 min |
| Udbytte | 6-15μ g |
Sikkerhed og håndtering
- illustra plasmidPrep Mini Spin Kit, 50 purifications
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- MIXTURE LIST-Indeholder: sodium dodecyl sulphate, sodium hydroxide, guanidinium chloride, Acetic acid